Key Documents
WIL2 NS
90112121, human spleen, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
WIL2 NS, 90112121
由来生物
human spleen
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian B lymphocyte
細胞株の説明
A non secreting B lymphocyte variant of WIL-2, which was originally isolated from the spleen of a Caucasian male with hereditary spherocytic anaemia.
アプリケーション
Carcinogenesis studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.