由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 90110506-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110506-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin G (IgG2b) ( kappa)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse BALB/c myeloma
細胞株の説明
Derived from a female BALB/c myeloma tumour MPC-11. The parental cell line has mutated during growth in 6-thioguanine to establish the drug resistant line 45.6.TG1.7. This line is HPRT negative and produces mouse IgG2b kappa immunoglobulins.
アプリケーション
Fusion partner, immunoglobulin production
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 4-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells achieve a maximum cell density of 1-1.5x1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)