製品名
RR1022, 90102526
由来生物
rat unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 90102526-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102526-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 42
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Amsterdam Schmidt-Ruppin sarcoma
細胞株の説明
Derived from a Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin strain) induced tumour in an inbred Amsterdam rat. The cells are highly tumorigenic in new-born rats and also chickens. There is some evidence that the cell line is latently infected with the virus.
アプリケーション
Tumourigenicity and virus studies: Rous sarcoma virus
培地
Medium 199 (HBSS) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)