Merck
CTAC
90071812, dog thyroid, Epithelial-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
CTAC, 90071812
由来生物
dog thyroid
成長モード
Adherent
核型
2n = 78
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Dog thyroid gland adenocarcinoma
細胞株の説明
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
アプリケーション
Canine natural killer cell assay.
培地
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)