Merck
RLC 27
90071811, rat liver, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
rat liver
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
RLC 27, 90071811
由来生物
rat liver
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat liver
細胞株の説明
Derived from the liver of a 13 day old male rat. Mycoplasma eliminated by the original depositor with MC-210. RLC 27 is tumorigenic in nude mice.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serium (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)