製品名
311, 90070547
由来生物
insect embryo
包装
tube of 5 μg 90070547-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90070547-1VL
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Drosophila embryo
細胞株の説明
Derived from embryonic cells of Drosophila melanogaster. Useful for virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
アプリケーション
Virus studies: picornaviruses, rhabdoviruses
培地
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; culture at 25°C; No CO2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)