由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8
反応性
Anti-Retinal Neuron Glycolipid, chick
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
This cytotoxic antibody is directed against a glycolipoid present on chick embryo retinal neuron cell bodies. The antigen is found in chick embryo brain, spinal cord and dorsal root ganglia neurons and in bovine and human brain. The antigen is not present on axons or dendrites.
免疫原
Chicken embryo retina cells
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)