Merck
MSV.B
90031901
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
mouse embryo
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Mouse BALB/c embryonic fibroblast, M-MSV transformed
細胞株の説明
Derived by transformation of embryonic BALB/c fibroblasts with M-MSV. The cells have been used as a control for cells treated with interferon.
アプリケーション
Interferon, transformation and virus studies: M-MSV
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.