Merck
B2.Sp
90030906, bovine spleen, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
B2.Sp, 90030906
由来生物
bovine spleen
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine spleen
細胞株の説明
Derived from a normal spleen of a new born cow (Bos taurus).
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.