由来生物
human nerve (supraorbital lymph node metastasis)
包装
tube of 5 μg 90022302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90022302-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, Hypodiploid to pseudodiploid, abnormalities
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human neuroepithelioma, metastasis to supra-orbital area
細胞株の説明
Reported to have moderate dopamine-β-hydroxylase activity. Formaldehyde-induced fluorescence indicative of intracellular catecholamines.
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)