由来生物
human brain
包装
tube of 5 μg 90021502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021502-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Astrocytoma
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian astrocytoma
細胞株の説明
Established from a Grade IV astrocytoma from a 68-year old Caucasian female. Cells exhibit strong perinuclear acid and phosphatase activity, glial fibrillary acidic protein present in 70-80% cells. HLA-DR present on approximately 20-30% cells after 48 hours culture.
アプリケーション
HLA profiles
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)