Merck
HF2x653
90012609, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
Human x Mouse Hybridoma hybrid
成長モード:
Suspension
核型:
Not specified
形態:
Lymphoblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
HF2x653, 90012609
由来生物
Human x Mouse Hybridoma hybrid
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human (WI-L2-729-FF2) x mouse (P3X63/Ag8.653) heterohybridoma
細胞株の説明
Generated by electro-acoustic fusion of 2 lines. Parent: WI-L2-729-HF2. Murine myeloma: P3X63/Ag8.653. Non-immunoglobulin secreting, HAT-sensitive, resistant to ouabain at greater than 100uM, will fuse with normal human lymphocytes and lymphoblastoids.
アプリケーション
Fusion partner
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)