Merck
CCRF S-180 II
90011901, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
CCRF S-180 II, 90011901
由来生物
mouse unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 90011901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011901-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 40
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse CFW sarcoma 180
細胞株の説明
Established from an S-180 sarcoma maintained in adult CFW mice. The cells have been used extensively in chemotherapy screening tests.
アプリケーション
Chemotherapy screening tests
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)