Merck
1221
90011873, human skin, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
1221, 90011873
由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 90011873-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011873-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human skin fibroblast, thioguanine resistant
細胞株の説明
Primary fibroblasts selected for resistance to 5μg/ml thioguanine.
アプリケーション
Genetic studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)