製品名
1BR3, 90011801
由来生物
human skin
成長モード
Attached
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human skin fibroblast
細胞株の説明
Derived from a skin biopsy of a normal adult male. The cells have been used in cell survival and mutation studies. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
アプリケーション
Cell mutation studies
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)