由来生物
Human x Mouse Hybridoma hybrid
包装
tube of 5 μg 89101606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89101606-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse x Human hybrid myeloma
細胞株の説明
Derived by a fusion of NS-1 - Ag4 myeloma cells with cells from a human nodular lymphoma. The cells are HPRT- and do not secrete immunoglobulin. They are used as a fusion partner for human B lymphocytes.
アプリケーション
Fusion partner and hybridisation studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 1 x 105 to 1 x 106 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)