Merck
59M
89081802, human ovary, Epithelial
別名:
OAW 59M Cells, OAW59M Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
59M, 89081802
由来生物
human ovary
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human ovarian tumour epithelial
細胞株の説明
Derived from a patient with carcinoma of the ovary and is of ascitic fluid origin.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Depositor and originator: Dr A Wilson, Oncology Research Laboratory, Derby City Hospital