由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8
反応性
Anti-Fibronectin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against human fibronectin and cross-reacts with fibronectin from 26 other diverse species tested including 15 primate species.
免疫原
Affinity purified fibronectin
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)