由来生物
dog thigh
包装
tube of 5 μg 89050908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89050908-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Canine Golden Retriever tumour
細胞株の説明
Derived from tumour of thigh (unknown histology) of 8 year old Golden Retriever which had a previous history of mammary adenocarcinoma. Susceptible to canine corona-, canine Ad type I and II, canine herpes, canine parainfluenza and canine parvo- viruses.
アプリケーション
Virus studies: Canine corona-, Ad I and II, parainfluenza, herpes and parvo- viruses
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.02% EDTA; 37°C. CO2 is detrimental; free gas exchange with atmospheric air necessary.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)