Merck
SW 48
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89012702, human colon, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human colon
包装
tube of 5 μg 89012702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89012702-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon adenocarcinoma
細胞株の説明
The cells produce a low level of CEA: 0.6ng/1,000,000 cells in 10 days. Cells are tumorigenic in nude mice. Established from a grade IV ulcerating tumour encircling the bowel of an 82 year old Caucasian female. HLA = A32, A33, B27, B35
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,14
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,20
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)