製品名
ARH 77, 88121201
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
Hypodiploid
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human plasma cell leukaemia
細胞株の説明
Derived from a 33 year old female with plasma cell leukaemia. The cells synthesise IgG1 (kappa-light chain) and are EBNA positive.Although the cells are reported to originate from a patient with a plasma cell leukaemia , it has now been shown that this is in fact an EBV transformed B lymphoblastoid cell line .
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 6,10
D13S317: 11,13
D16S539: 9,13
D5S818: 10,13
D7S820: 7,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 6,10
D13S317: 11,13
D16S539: 9,13
D5S818: 10,13
D7S820: 7,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)