由来生物
Mouse x Rat Hybridoma nerve
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Neuronal
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
細胞株の説明
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18TG-2 and the rat glioma clone C6 BV-1.
アプリケーション
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 seeding at 2x100,000 cells/cm2 . Cells adhere lightly, detach by gently knocking the flask do not use trypsin. 5% CO2; 37°C. The cells do produce large amounts of CO2, media changes may be necessary.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)