Merck
BW5147.G.1.4.OUAR.1
88100507, mouse blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
BW5147.G.1.4.OUAR.1, 88100507
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse AKR/J T cell lymphoma
細胞株の説明
This line is a mutant sub-line of BW5147 which was derived from an AKR/J mouse lymphoma. The cells are resistant to 100βM thioguanine and 1mM ouabain. The cells can be used to produce T-cell hybrids.
アプリケーション
Resistance and hybridisation studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) or 5% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)