製品名
JIYOYE, 88071302
由来生物
human lymph
成長モード
Suspension
核型
2n = 46, diploid
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Burkitt′s lymphoma
細胞株の説明
Derived from the ascitic fluid of a male with Burkitt′s lymphoma of the liver. The cells contain an unidentified herpes-like virus and have been used in co-cultivation studies to establish lymphocytes in cultures. The cell line is also EBNA positive. Ethnicity: Black.
アプリケーション
Co-cultivation and virus studies: Herpesvirus
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 4-6x100,000 cells/ml. Add fresh medium every 2-3 days. Maximum cell density is achieved at 2-3x1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)