Merck
A 172
88062428, human nerve, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
A 172, 88062428
由来生物
human nerve
成長モード
Adherent
核型
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human glioblastoma
細胞株の説明
Derived from a glioblastoma removed from a 53 year old male. Non-tumourigenic in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C (medium renewal every 2-3 days recommended).
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.