由来生物
bovine cardiovascular
包装
tube of 5 μg 88031149-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031149-1VL
成長モード
Adherent
核型
59 or 60
形態
Endothelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine aortic endothelium
細胞株の説明
Derived from the aorta of a Friesian cow. Cells form "sprouts" after confluence. Infected with Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) which is a common contaminant of ruminants and is non-hazardous to humans. Secretes proteoglycans and collagen.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. There is a tendancy for the cells to grow fibroblast-like until they are confluent. Once confluent the endothelial morphology prevail
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)