Merck
P1Bb1.1 (DBA/2)
87121102, mouse breast, Mastocytoma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
mouse breast
成長モード:
Suspension
核型:
Not specified
形態:
Mastocytoma
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
P1Bb1.1 (DBA/2), 87121102
由来生物
mouse breast
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Mastocytoma
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse DBA/2 mastocytoma
細胞株の説明
A spontaneous TK- mutant of mastocytoma P815.X2, resistant to BUdR. BUdR is necessary in the growth media to avoid revertants.
アプリケーション
Resistance, mutation and tumourigenicity studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)