由来生物
fish trunk
包装
tube of 5 μg 87101201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87101201-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 60
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Fish Brown Bullhead posterior trunk tissue
細胞株の説明
Derived from the trunk tissue (excluding fins) of a 2 year old Brown Bullhead fish. These cells will tolerate a temperature range of 4-34°C. The optimal temperature range for cell proliferation is 25-30°C. BB is susceptible to infectious pancreatic necrosis virus and channel catfish virus.
アプリケーション
Virus studies: Infectious pancreatic necrotis virus and Channel catfish virus and channel catfish virus
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 23°C. Note: The cells do not grow well on glass. Fish cell lines detach easily during transit if the culture is too young. After resuscitation split cells 1:3 and culture for a
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)