Merck
OKT6
Reactivity: Anti-CD1a, human, 87091001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8
反応性
Anti-CD1a, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the CD1a antigen.
免疫原
Human acute lymphoblastic leukaemia cells
培地
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)