製品名
RPMI 6666, 87081807
由来生物
human blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 46
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lymphoblast, Hodgkins disease
細胞株の説明
Derived from a 29 year old male Caucasian with Hodgkin′s disease. One of a large series of permanent lines from leukocytes in the peripheral blood of donors with and without malignancies. Has cell-associated EBV and produces immunoglobulins. This cell line was initially thought to have been derived from Hodgkin lymphoma, but is now known to be an EBV-positive B-lymphoblastoid cell line.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)