Merck
SW 1116
87071006, human colon, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human colon
成長モード:
Adherent
核型:
2n = 46, hypotriploid
形態:
Epithelial
製品:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
SW 1116, 87071006
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, hypotriploid
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian colon adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from a grade II adenocarcinoma of the colon extending into the muscularis from a 73 year old Caucasian male. The cells exhibit brush borders and produce high levels of CEA.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; CO2 is not needed. Medium change after 4-5 days. 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)