Key Documents
COLO 668
87061209, human lung (brain metastasis), Round & Refractile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
COLO 668, from human lung(brain metastasis), 87061209
由来生物
human lung (brain metastasis)
成長モード
Suspension
核型
2n = 46
形態
Round & Refractile
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung oat cell carcinoma
細胞株の説明
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.