Merck
V79-HG04
87020406, hamster lung, Fibroblast-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
V79-HG04, 87020406
由来生物
hamster lung
成長モード
Adherent
核型
Aneuploid
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Chinese embyro lung fibroblast transformed
細胞株の説明
A spontaneously transformed cell line of a primary culture derived from embryonic lung fibroblasts of a Chinese hamster. Thioguanine resistant, HAT sensitive, high cloning efficiency in soft agar and used for HPRT- genotyping selection in HAT.
アプリケーション
Cell fusion studies
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)