RPMI 8226
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
別名:
RPMI8226 Cells, Roswell Park Memorial Institute 8226 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
おすすめの製品
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 87012702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012702-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Immunoglobulin G (Ig) lambda light chain
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human myeloma
細胞株の説明
Derived from the peripheral blood of a 61 year old male with multiple myeloma. The cells produce and secrete Ig lambda light chain.
アプリケーション
RPMI 8226 has been used:
- to grow human myeloma cell lines
- to evaluate the effect of 1-aryl-2-methylthioimidazolines (IIV) on the viability of RPMI 8226 cells
- to measure cytokine production by bone marrow stromal cells (BMSCs) after contact with the RPMI 8226 cell line
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. After resuscitation cell debris will be present in culture. This will decrease with subsequent subculture.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)