由来生物
bovine lung
包装
tube of 5 μg 86123101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86123101-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Endothelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine lung endothelium
細胞株の説明
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
アプリケーション
Virus studies: bovine respiratory viruses
培地
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)