Merck
KHOS-312H
86112811, human bone, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
KHOS-312H, 86112811
由来生物
human bone
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian osteosarcoma
細胞株の説明
A revertant line of the KHOS/NP cell line. Established after overnight incubation at 40.5°C and then sub-cloned at 36°C. The line has similar properties to the parent HOS cell line. Cells are non-tumourigenic in nude mice and no longer possess a rescuable MSV genome.
アプリケーション
Tumourigenicity, transformation, biochemical and virus studies: MSV
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)