Merck
EIII
86072804, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
EIII, 86072804
由来生物
Human x Mouse Hybridoma hybrid
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
pJ3.11, p79a, CFTR DNA markers
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human x mouse hybrid
細胞株の説明
This cell line may contain a sub-chromosomal fragment of human chromosome 17 bearing markers thought at the time to flank the cytotic fibrosis gene. The human DNA was donated from the human osteosarcoma cell line MNNG-HOS.
アプリケーション
Somatic cell hybrid mapping
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37°C; 5% CO2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)