Hep 3B Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86062703, human liver, Epithelial
別名:
HEP3B217 Cells, Hep 3B2.1-7 Cells, Hep3B Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
おすすめの製品
由来生物
human liver
包装
tube of 5 μg 86062703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86062703-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, modal no. 60
形態
Epithelial
製品
Alpha-foetoproteins, Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), albumin, transferrin, fibrinogen, complement (C3), alpha-2-macroglobulins
受容体
Not specified
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の説明
Derived from an 8 year old male. Cells contain integrated Hepatitis B virus genome. However there is currently no evidence that this cell line produces infectious Hepatitis B virus. The cells should be handled under laboratory containment level 2. Ethnicity: Black.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
Amelogenin: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
培地
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 1-3 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)