製品名
BL-3, 86062401
由来生物
bovine blood
成長モード
Suspension
核型
2n = 60, aneuploid, modal no. 65
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bovine leukaemic lymphoblast
細胞株の説明
BL-3 was established from a neoplastic lymph node of a 3 month old male calf. BVDV positive.
アプリケーション
Virus studies
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells should not be over diluted.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)