製品名
Clone 707, 86052101
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse DBA/2 Friend leukaemic lymphoblast
細胞株の説明
Produced by infecting a DBA/2 mouse with Friend leukaemia virus. Inducible haemoglobin synthesis by exposure to DMSO (reversible action); may represent the de-repression of leukaemic cells to permit their maturation.
アプリケーション
Cloning and virus studies: Friend leukaemia virus
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% Glycerol.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)