製品名
WiDr, 85111501
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, hypertriploid
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon adenocarcinoma
細胞株の説明
Although originally described as a colon adenocarcinoma line established from a 78 year old female, DNA fingerprinting has shown this line to be a derivative of HT-29. HT29 was isolated from a primary colon adenocarcinoma in a 44 year old Caucasian female. The cells produce carcinoembryonic antigen and are tumorigenic in xenogeneic animals. They have been used in studies of anti-tumour agents.
アプリケーション
Carcinogenesis and tumourigenicity studies and anti-tumour testing
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19 STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,1
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19 STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,1
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)