Key Documents
Y3.AG.1.2.3
85110502, rat blood, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
Y3.AG.1.2.3, 85110502
由来生物
rat blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Immunoglobulin G (IgG) kappa light chains
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat LOU myeloma
細胞株の説明
Sub-cloned from an azaguanine-resistant mutant of the Lou rat myeloma, S210. The cells secrete IgG kappa light chains.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.