Merck
81.3
85100105, human lymph, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
81.3, 85100105
由来生物
human lymph
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lymphoblastoid
細胞株の説明
EBV transformed lymphoblastoid cell line.
アプリケーション
Genetic studies
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.