製品名
BW5147.G.1.4.OUA/R.1, 85082302
由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 85082302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85082302-1VL
成長モード
Suspension
形態
Lymphoblast
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
For complete product information, please see BW5147.G.1.4.OUA/R.1
細胞株の由来
Mouse AKR/J T cell lymphoma
細胞株の説明
This line is a mutant sub-line of BW5147 which was derived from an AKR/J mouse lymphoma. The cells are resistant to 100μM thioguanine and 1mM ouabain. The cells can be used to produce T-cell hybrids.
アプリケーション
Fusion partner
培地
SMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)