由来生物
human ovary
包装
tube of 5 μg 85073102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85073102-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 86
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human ovarian tumour epithelial
細胞株の説明
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. Has retained ability to form free floating cysts in vitro and produces extracellular matrix. Has defined chemosensitivity pattern. Valuable for studies on biology of human ovarian cancer.
アプリケーション
OAW42 has been used to investigate the cytotoxic potential of histone deacetylase 1 as a target for ovarian cancer immunotherapy and to study the effects of tazemetostat, a potent and selective EZH2 inhibitor, on OAW42 cell lines.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)