製品名
F9, 85061803
由来生物
mouse embryo
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse 129 embryo teratocarcinoma
細胞株の説明
Derived from testicular carcinoma. F9 undergo very limited differentiation under normal conditions but can be induced to differentiate into parietal endoderm in the presence of retinoic acid and dibutyryl cAMP.
アプリケーション
Differentiation studies
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10-15% Foetal Bovine Serum (FBS). Pre-soak flasks in 0.1% gelatin for over 2 hours and wash with PBS.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2, 37°C. Upon resuscitation, cells shed large quantities of debris, leave for 2 days before subculture. Please note: Culture v
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)