製品名
PLC/PRF/5, from human liver, 85061113
由来生物
human liver
包装
tube of 5 μg 85061113-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061113-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
epithelial
製品
Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg)
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の説明
Alexander cell line which produces Hepatitis B antigen. The virus genome may be inducible in selective media. The cells should be handled under laboratory containment level 2. Expresses c-abl, c-fes, c-fms, c-myc, c-ha-ras and c-sis oncogenes. However there is currently no evidence that this cell line produces infectious Hepatitis B virus.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 15,16
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 15,16
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10% fetal bovine serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6; i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)