由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 85051003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85051003-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
IgE
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human myeloma
細胞株の説明
This cell line was derived from peripheral blood of a patient with an IgE myeloma (epsilon2,lambda2). The line has been reported to secrete IgE and is used as fusion partner for the production of hybridomas. U266B1 has been reported to produce interleukin-6 (IL-6).
アプリケーション
Fusion partner
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 5,7
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 10
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 5,7
TPOX: 8
vWA: 17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)