Merck
Bu25 TK-
85022104, human cervix, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
Bu25 TK-, 85022104
由来生物
human cervix
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human cervical carcinoma
細胞株の説明
HeLa derivative rendered TK- by selection in BUdR.
アプリケーション
Transfection studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA. 5% CO2; 37°C. Passage every 2-3 days when confluent at 1:3 dilution.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)