由来生物
mouse skin
包装
tube of 5 μg 85011438-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011438-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C57BL/6J melanoma epithelial
細胞株の説明
Spontaneous tumour of C57 black/6J mouse originally obtained from Dr Parrish of Australian National University, Canberra. Rendered HGPRT- by selection in 20μg/ml 6-thioguanine.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) at a maximum dilution of 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Monolayers will detach if monolayer becomes over-confluent.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)